Få mere at vide
2-amino-4-methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697214
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10672273
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00552DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 26830-96-6
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD00173706
InChI nøgle LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
PubChem CID 2801276
IUPAC navn 2-amino-4-methylbenzonitril
SMIL CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylbenzonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 132.17
Procent renhed 97%