Få mere at vide
2-amino-4-methylbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697211
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10170802
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00555DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 2305-36-4
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00047853
InChI nøgle RPGKFFKUTVJVPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methyl-benzoic acid, 2-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-carboxytoluene, 2-carboxy-5-methylaniline, p-toluic acid, 2-amino, rarechem al bo 0820, benzoic acid, 2-amino-4-methyl-9ci, 2-azanyl-4-methyl-benzoic acid
PubChem CID 75316
IUPAC navn 2-amino-4-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylbenzoic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%