Få mere at vide
2-amino-4-methylbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4-methylbenzoic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 151.16 |
| Procent renhed | 97% |