Få mere at vide
2-amino-4-methylbenzamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697734
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10099551
Brand: Thermo Scientific Maybridge TL00794DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 39549-79-6
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00221474
InChI nøgle RUHKZVAPXHIWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-benzamide, benzamide, 2-amino-4-methyl, pubchem4030, 2-azanyl-4-methyl-benzamide, benzamide,2-amino-4-methyl, benzamide, 2-amino-4-methyl-9ci
PubChem CID 2801474
IUPAC navn 2-amino-4-methylbenzamid
SMIL CC1=CC(N)=C(C=C1)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylbenzamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%