Få mere at vide
2-amino-4-methylbenzamid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10099551
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10099551 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10671503 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10099551 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00794DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39549-79-6
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00221474
InChI nøgle RUHKZVAPXHIWJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methyl-benzamide, benzamide, 2-amino-4-methyl, pubchem4030, 2-azanyl-4-methyl-benzamide, benzamide,2-amino-4-methyl, benzamide, 2-amino-4-methyl-9ci
PubChem CID 2801474
IUPAC navn 2-amino-4-methylbenzamid
SMIL CC1=CC(N)=C(C=C1)C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylbenzamide
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 150.18
Procent renhed 97%