Få mere at vide
2-Amino-4-methoxybenzothiazole, 97%
Artikelnummer. 11397726
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397726 1 g 1g
11307736 5 g 5g
11317736 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11358.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5464-79-9 | C8H8N2OS | 180.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5464-79-9
Molekylær formel C8H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 180.225
MDL nummer MFCD00005792
InChI nøgle YEBCRAVYUWNFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-methoxybenzothiazole, 4-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy, 4-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-amino-4-methoxy-benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-4-methoxy, 4-methoxy-benzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazol-2-ylamine, 4-methoxybenzothiazole-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4-methoxy-9ci
PubChem CID 21622
IUPAC navn 4-methoxy-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL COC1=C2C(=CC=C1)SC(=N2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Smeltepunkt 153°C to 159°C
Mængde 1 g
Beilstein 141363
Formel vægt 180.23
Procent renhed 97%