Få mere at vide
2-amino-4-methoxybenzoesyre, 94%
Artikelnummer. 15415037
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415037 1 g 1g
15425037 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32319.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
CAS: 4294-95-5 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4294-95-5
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00667729
InChI nøgle HHNWXQCVWVVVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxyanthranilic acid, 2-amino-4-methoxy-benzoic acid, 2-amino-p-anisic acid, benzoic acid, 2-amino-4-methoxy, 3-amino-4-carboxyanisole, 2-carboxy-5-methoxyaniline, 4-methoxyanthranilicacid, 2-amine-4-methoxybenzoic acid, pubchem11856, acmc-1aerh
PubChem CID 351010
IUPAC navn 2-amino-4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt ∽171°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 167.16
Procent renhed 98%