Få mere at vide
2-Amino-4-fluorobenzoic acid, 96%
Artikelnummer. 10581544 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10581544 10 g 10g
10461101 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10581544 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 293020100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 446-32-2 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-32-2
Molekylær formel C7H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 155.13
MDL nummer MFCD00075553
InChI nøgle LGPVTNAJFDUWLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroanthranilic acid, 2-amino-4-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-4-fluoro, 2-amino-4-fluoro benzoic acid, 2-amino-4-fluorobenzoicacid, fa0, pubchem1323, amino-4-fluorobenzoic acid, acmc-209jz7, 2-amino-4fluorobenzoic acid
PubChem CID 2724967
IUPAC navn 2-amino-4-fluorobenzoic acid
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 188.0°C to 196.0°C
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel H2NC6H3(F)COOH
Mængde 10 g
Formel vægt 155.13
Procent renhed 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-fluorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.