Få mere at vide
2-amino-4-chlorobenzoinsyre, 98%
Artikelnummer. 11499512
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499512 250 g 250g
11369689 5 g 5g
11379689 25 g 25g
11489512 50 g 50g
11389689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11499512 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10201.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 89-77-0 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-77-0
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007778
InChI nøgle JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
PubChem CID 66646
IUPAC navn 2-amino-4-chlorbenzoesyre
SMIL NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt ∼232 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Beilstein 743349
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.