Få mere at vide
2-amino-4-chlorobenzoinsyre, 98%
Artikelnummer. 11379689
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379689 25 g 25g
11369689 5 g 5g
11489512 50 g 50g
11389689 100 g 100g
11499512 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11379689 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10201.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 89-77-0 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-77-0
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007778
InChI nøgle JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
PubChem CID 66646
IUPAC navn 2-amino-4-chlorbenzoesyre
SMIL NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt ∼232°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 743349
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%