Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Amino-4-carboxybenzeneboronic acid hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 15450176
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. 15450176
Brand: Alfa Aesar™ H52888.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-carboxybenzeneboronic acid hydrochloride
CAS 850568-60-4
Smeltepunkt >300°C
Molekylær formel C7H9BClNO4
MDL nummer MFCD06656012
Mængde 250 mg
Synonym 3-amino-4-boronobenzoic acid hydrochloride, 2-amino-4-carboxylphenylboronic acid , hcl, 2-amino-4-carboxybenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-dihydroxyboranyl benzoic acid hydrochloride, 3-amino-4-boronobenzoicacidhydrochloride, 2-amino-4-carboxylphenylboronic acid hcl, 3-amino-4-boronobenzoic acid, hcl, 3-amino-4-boronobenzoic acid, hydrochloride, 2-amino-4-carboxylphenylboronic acid hydrochloride, 2-amino-4-carboxy benzeneboronic acid hydrochloride
InChI nøgle ZRENJNMVSRNRES-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N)(O)O.Cl
IUPAC navn 3-amino-4-boronobenzoic acid;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 217.412
PubChem CID 44118769
Formel vægt 217.42
Procent renhed 96%