Få mere at vide
2-Amino-4-bromobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 15462188
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462188 1 g 1g
15482188 250 mg 250mg
15472188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462188 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55829.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 20776-50-5 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
2-Amino-4-brombenzoesyre, , bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-4-brombenzoesyre, , bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier
og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand (lidt).
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20776-50-5
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD03618454
InChI nøgle BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-carboxyaniline, 2-amino-4-bromo-benzoic acid, 2-amino-4-brombenzoic acid, zlchem 336, pubchem13462, acmc-1cb3t, ksc207e6b, pharmabridge p-1344
PubChem CID 88691
IUPAC navn 2-amino-4-brombenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-bromobenzoic acid
Smeltepunkt 230°C to 234°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (slightly).
Formel vægt 216.03
Procent renhed 97%