Få mere at vide
2-Amino-4'-bromoacetophenonhydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 11366876
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11366876 10 g 10g
11356876 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366876 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04292.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5467-72-1 | C8H9BrClNO | 250,52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5467-72-1
Molekylær formel C8H9BrClNO
Molekylvægt (g/mol) 250.52
MDL nummer MFCD00051998
InChI nøgle ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenacylamine hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hcl, 2-amino-4-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one hydrochloride, a-amino-4'-bromoacetophenone, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl
PubChem CID 2798216
IUPAC navn 2-amino-1-(4-bromphenyl)ethanon;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)Br.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Smeltepunkt 280 °C til 283 °C
Mængde 10 g
Beilstein 3630035
Formel vægt 250.53
Procent renhed 98%