Få mere at vide
2-amino-4'-bromacetophenonhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10081614 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10081614 5 g Glasflaske 5g
10766705 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10081614 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 427060050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 5467-72-1
Molekylær formel C8H8BrNO·ClH
Molekylvægt (g/mol) 250.52
MDL nummer MFCD00051998
InChI nøgle ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenacylamine hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hcl, 2-amino-4-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one hydrochloride, a-amino-4'-bromoacetophenone, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl
PubChem CID 2798216
IUPAC navn 2-amino-1-(4-bromphenyl)ethanon;hydrochlorid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)Br.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 280 °C til 285 °C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4C(O)CH2NH2·HCl
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 250.52
Procent renhed 97%