Få mere at vide
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 10349230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10349230 5 g Glasflaske 5g
10789051 25 g Glasflaske 25g
10414745 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10349230 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 335010050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5653-40-7 | C9H11NO4 | 197,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5653-40-7
Molekylær formel C9H11NO4
Molekylvægt (g/mol) 197.19
MDL nummer MFCD00011671
InChI nøgle HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
PubChem CID 79736
IUPAC navn 2-amino-4,5-dimethoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4, 5-dimethoxybenzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 156,0 °C til 166,0 °C
Farve Beige-hvid eller brun til grå
Tab ved tørring 1% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 197.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.