Få mere at vide
2-amino-4,5-dimethoxybenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemstof, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Opløseligt
i methanol og vand
Noter
Uforeneligt med baser og oxidationsmidler. Opbevares ved -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | ∽155 °C til 158 °C (dekomponering) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 782814 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i Methanol og vand |
| Formel vægt | 197.19 |
| Procent renhed | 98% |