Få mere at vide
2'-Amino-4', 5'-dimethoxyacetophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 104 °C til 108 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 391380 |
| Formel vægt | 195.22 |
| Procent renhed | 98% |