Learn More
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone, 98%
Product Code. 11372886
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11372886 5 g 5g
11382886 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11372886 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10605.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4101-30-8 | C10H13NO3 | 195.218 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4101-30-8
Molekylær formel C10H13NO3
Molekylvægt (g/mol) 195.218
MDL nummer MFCD00016646
InChI nøgle KGKWXEGYKGTMAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2'-amino-4',5'-dimethoxyacetophenone, 2-amino-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 1-2-amino-4,5-dimethoxyhenyl ethanone, ethanone, 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzene, pubchem4007, acmc-1arib, 2-acetyl-4,5-dimethoxyaniline
PubChem CID 602085
IUPAC navn 1-(2-amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC(=C(C=C1N)OC)OC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 104 °C til 108 °C
Mængde 5 g
Beilstein 391380
Formel vægt 195.22
Procent renhed 98%