Få mere at vide
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 181°C to 183°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2834162 |
| Formel vægt | 173.12 |
| Procent renhed | 97% |