Få mere at vide
2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 11339965
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339965 1 g 1g
11349965 5 g 5g
11354316 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19950.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 83506-93-8 | C7H5F2NO2 | 173.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83506-93-8
Molekylær formel C7H5F2NO2
Molekylvægt (g/mol) 173.12
MDL nummer MFCD00077509
InChI nøgle DGOZIZVTANAGCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-difluoroanthranilic acid, 2-amino-4,5-difluoro-benzoic acid, buttpark 49\07-41, benzoicacid, 2-amino-4,5-difluoro, benzoic acid, 2-amino-4,5-difluoro, pubchem4675, 2-amino-4,5-difluoro, 4,5-difluoroantranilic acid, ksc448a3l, 4,5-difluoro anthranilic acid
PubChem CID 735965
IUPAC navn 2-amino-4,5-difluorobenzoic acid
SMIL NC1=CC(F)=C(F)C=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4,5-difluorobenzoic acid
Smeltepunkt 181°C to 183°C
Mængde 1 g
Beilstein 2834162
Formel vægt 173.12
Procent renhed 97%