Få mere at vide
2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10004192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10004192 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10004192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380610010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7521-41-7
Molekylær formel C6H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 122.127
MDL nummer MFCD01830382
InChI nøgle NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
PubChem CID 737633
IUPAC navn 2-aminopyridine-3-carbaldehyde
SMIL C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 95.0°C to 102.0°C
Farve Yellow to Brown
Flammepunkt >300°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vægt 122.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.