Få mere at vide
2-Amino-3-nitrobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11965401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11965401 10 g 10g
11955401 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11965401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443180100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 606-18-8 | Molecular Formula: C7H6N2O4 | Molecular Weight: 182.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 606-18-8
Molekylær formel C7H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 182.13
InChI nøgle JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-nitro, 2-amino-3-nitrobenzonic acid, 2-amino-3-nitro-benzoic acid, 2-amino-3-nitro benzoic acid, pubchem2233, amino-3-nitrobenzoic acid, 2-amino-nitro-benzoesaure, 2-carboxy-6-nitroaniline
PubChem CID 219633
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 204.0°C to 207.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 10 g
Formel vægt 182.13
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.