Få mere at vide
2-amino-3-nitrobenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 210 °C til 212 °C |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 182.14 |
| Procent renhed | 97% |