Få mere at vide
2-Amino-3'-nitroacetophenonhydrochlorid, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride |
| Smeltepunkt | 210 °C til 212 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Formel vægt | 216.62 |
| Procent renhed | 98% |