Få mere at vide
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11444873
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444873 1 g 1g
11454873 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444873 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12205.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 36765-84-1 | C8H9N2O3 | 181.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36765-84-1
Molekylær formel C8H9N2O3
Molekylvægt (g/mol) 181.17
MDL nummer MFCD00051997
InChI nøgle NXCCDPOCDBAGFX-UHFFFAOYSA-O
Synonym 3-nitrophenacylamine hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethan-1-one hydrochloride, acmc-20amzi, 2-amine-3'-nitroacetophenone hcl, 2-amino-1-3-nitrophenyl ethanone hcl salt, 2-amino-3-nitroacetophenone hydrochloride
PubChem CID 2774374
IUPAC navn 2-amino-1-(3-nitrophenyl)ethanon;hydrochlorid
SMIL [NH3+]CC(=O)C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Smeltepunkt 210°C to 212°C (decomposition)
Mængde 1 g
FN nummer UN1759
Formel vægt 216.62
Procent renhed 98%