Få mere at vide
2-Amino-3-methylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11451267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451267 1 g 1g
11461267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24230.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4389-45-1 | C8H9NO2 | 151,165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4389-45-1
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.165
MDL nummer MFCD00007745
InChI nøgle WNAJXPYVTFYEST-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylanthranilic acid, 2-amino-3-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-methylbenzoicacid, 3-methyl-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methyl, 2-amino-m-toluic acid, 2-amino-3-methyl benzoic acid, m-toluic acid, 2-amino, unii-8rgx6sqe9n, 2-amino-3-methylbenzoate
PubChem CID 78101
ChEBI CHEBI:80574
IUPAC navn 2-amino-3-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 174°C to 177°C
Mængde 1 g
Beilstein 2359694
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%