Få mere at vide
2-Amino-3-methoxybenzoesyre
Artikelnummer. 15456279
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456279 5 g 5g
15466279 10 g 10g
15476279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J64244.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 3177-80-8 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3177-80-8
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.164
MDL nummer MFCD00075178
InChI nøgle SXOPCLUOUFQBJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxyanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-methoxy, 3-methoxyanthranilate, m-anisic acid, 2-amino, 3-methoxy-2-aminobenzoic acid, 2-amino-3-methoxy-benzoic acid, 2-amino-3-methoxy benzoic acid, 2-amino-3-methyloxy benzoic acid, 2-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 255720
ChEBI CHEBI:27440
IUPAC navn 2-amino-3-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=CC(=C1N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 169°C to 170°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 167.16
Fysisk form Pulver