Få mere at vide
2-Amino-3-fluorobenzonitril, 95%
Artikelnummer. 15448138
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448138 250 mg 250mg
15438138 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448138 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61580.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 115661-37-5 | C7H5FN2 | 136,129 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115661-37-5
Molekylær formel C7H5FN2
Molekylvægt (g/mol) 136.129
InChI nøgle UNISSOLHERSZOW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2783392
IUPAC navn 2-amino-3-fluorbenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)F)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-fluorobenzonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Synonym 2-cyano-6-fluoroaniline, benzonitrile,2-amino-3-fluoro, benzonitrile, 2-amino-3-fluoro, acmc-1c91u, ksc493s2f, 2-amino-3-fluorobenzenecarbonitrile
Formel vægt 136.13
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof