Få mere at vide
2-amino-3-chlorbenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10447012 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10447012 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10447012 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 335970010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Navn note 97%
CAS 6388-47-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 190 °C til 195 °C
Farve Grå eller tan-gul til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H6ClNO2
Lineær formel C6H3ClNH2COOH
MDL nummer MFCD00134229
Mængde 1 g
Synonym 3-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-chloro, 2-amino-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 3-chloro, 2-amino-3-chlorobenzoicacid, pubchem4639, 3-chloroanthranilicacid, acmc-209nj4, amino-3-chlorobenzoic acid
InChI nøgle LWUAMROXVQLJKA-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C(Cl)C=CC=C1C(O)=O
IUPAC navn 2-amino-3-chlorbenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 171.58
PubChem CID 80807
Formel vægt 171.58
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-3-chlorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.