Få mere at vide
2-Amino-3-bromobenzonitril, 95%
Artikelnummer. 15448408
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448408 250 mg 250mg
15438408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61823.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 114344-60-4 | C7H5BrN2 | 197,035 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114344-60-4
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.035
InChI nøgle RTIWACSVMFUEBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-cyanoaniline, benzonitrile, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilonitrile, 2-amino-3-bromo-benzonitrile, 2-amino-3-bromobenzonitrile; 3-bromoanthranilonitrile
PubChem CID 4564338
IUPAC navn 2-amino-3-brombenzonitril
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-bromobenzonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 197.03
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof