Få mere at vide
2-Amino-3-bromobenzoesyre, 97 %
Beskrivelse
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-bromobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 174 °C til 178 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Flammepunkt | 161 °C (322 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2936928 |
| Formel vægt | 216.03 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |