Få mere at vide
2-Amino-3-bromobenzoesyre, 97 %
Artikelnummer. 15418518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418518 1 g 1g
15428518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61925.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
CAS: 20776-51-6 | C7H5BrNO2 | 215,03 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20776-51-6
Molekylær formel C7H5BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 215.03
MDL nummer MFCD03618453
InChI nøgle SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
IUPAC navn 2-amino-3-brombenzoesyre
SMIL NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Smeltepunkt 174°C to 178°C
Farve Hvid til gul
Flammepunkt 161°C (322°F)
Mængde 1 g
Beilstein 2936928
Formel vægt 216.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof