Få mere at vide
2-amino-3-brombenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10738804
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10738804 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10708623 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10564984 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10738804 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO07275DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 20776-51-6
Molekylær formel C7H5BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 215.03
MDL nummer MFCD03618453
InChI nøgle SRIZNTFPBWRGPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-bromoanthralic acid, 2-amino-3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo, 3-bromoanthranilic acid, 2-amino-3-bromobenzoicacid, 2-amino-3-bromo benzoic acid, buttpark 49\07-48, 2-amino-3-bromo-benzoicacid, zlchem 426
PubChem CID 270259
IUPAC navn 2-amino-3-brombenzoesyre
SMIL NC1=C(Br)C=CC=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-bromobenzoic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 216.03
Procent renhed 97%