Få mere at vide
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11407086
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11407086
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B25404.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17601-94-4
Molekylær formel C7H4BrN3O2
Molekylvægt (g/mol) 242.032
MDL nummer MFCD00054185
InChI nøgle MUHLVSZIVTURCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-3-bromo-5-nitro, 6-bromo-2-cyano-4-nitroaniline, 2-bromo-6-cyano-4-nitroaniline, 2-cyano-4-nitro-6-bromoaniline, 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem2331, 2-amino-3-bromo-1-cyano-5-nitrobenzene, acmc-1bus8, cambridge id 5228140, ksc496g6h
PubChem CID 87173
IUPAC navn 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Smeltepunkt 186°C to 190°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 242.03
Procent renhed 98%