Få mere at vide
2-amino-3-brom-5-nitrobenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10576134
Mængde:
50 g
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. 10576134
Brand: Thermo Scientific Maybridge SB01878FA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 17601-94-4
Molekylær formel C7H4BrN3O2
Molekylvægt (g/mol) 242.032
InChI nøgle MUHLVSZIVTURCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2-amino-3-bromo-5-nitro, 6-bromo-2-cyano-4-nitroaniline, 2-bromo-6-cyano-4-nitroaniline, 2-cyano-4-nitro-6-bromoaniline, 2-amino-3-bromo-5-nitrobenzenecarbonitrile, pubchem2331, 2-amino-3-bromo-1-cyano-5-nitrobenzene, acmc-1bus8, cambridge id 5228140, ksc496g6h
PubChem CID 87173
IUPAC navn 2-amino-3-brom-5-nitrobenzonitril
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C#N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 100 g
Formel vægt 242.03
Procent renhed 97%