Få mere at vide
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoesyre, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 202 °C til 206 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 3540992 |
| Synonym | 3-bromo-5-methylanthranilic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-amino-5-bromo-m-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl, acmc-20ao5e, 4-amino-3-bromo-5-carboxytoluene, 2-bromo-6-carboxy-4-methylaniline, benzoic acid,2-amino-3-bromo-5-methyl, 2-azanyl-3-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid |
| Formel vægt | 230.07 |
| Procent renhed | ≥98% |