Få mere at vide
2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11452797
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452797 5 g 5g
11339699 1 g 1g
11462797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15443.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 13091-43-5 | C8H8BrNO2 | 230,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13091-43-5
Molekylær formel C8H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 230.06
MDL nummer MFCD00051705
InChI nøgle LCMZECCEEOQWLQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774400
IUPAC navn 2-amino-3-brom-5-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(Br)=C(N)C(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Smeltepunkt 202°C to 206°C
Mængde 5 g
Beilstein 3540992
Synonym 3-bromo-5-methylanthranilic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-amino-5-bromo-m-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methyl, acmc-20ao5e, 4-amino-3-bromo-5-carboxytoluene, 2-bromo-6-carboxy-4-methylaniline, benzoic acid,2-amino-3-bromo-5-methyl, 2-azanyl-3-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-amino-3-bromo-5-methylbenzoic acid
Formel vægt 230.07
Procent renhed ≥98%