Få mere at vide
2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile, 97%
Artikelnummer. 15475648
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475648 250 mg 250mg
15465648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59362.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 190011-81-5 | C7H4F2N2 | 154.12 g/mol
2-Amino-3,6-difluorbenzonitril bruges i kosmetiske og farmaceutiske mellemprodukter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-3,6-difluorbenzonitril anvendes i kosmetiske
og farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190011-81-5
Molekylær formel C7H4F2N2
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD13178244
InChI nøgle ZPQFHGOBMGGBEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,6-difluoro-benzonitrile, 2-cyano-3,6-difluoroaniline, 2-amino-3,6-difluorobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-3,6-difluoro-9ci
PubChem CID 45090591
IUPAC navn 2-amino-3,6-difluorbenzonitril
SMIL NC1=C(F)C=CC(F)=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,6-difluorobenzonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Miscible with water.
Formel vægt 154.12
Procent renhed 97%