Få mere at vide
2-amino-3,6-dichlorbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046025
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11313406
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L12850.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og finder også anvendelse i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-3,6-dichlorbenzoesyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og finder også anvendelse
i kemisk forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og natriumhypochlorit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3032-32-4
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.02
MDL nummer MFCD00052390
InChI nøgle MMIREQFMYZQWLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 604542
IUPAC navn 2-amino-3,6-dichlorbenzoesyre
SMIL NC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt 150°C to 154°C
Mængde 1 g
Beilstein 3266879
Synonym benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 206.03
Procent renhed 95%