Få mere at vide
2-amino-3,6-dichlorbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323406 5 g 5g
11313406 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323406 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12850.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 3032-32-4 | Molecular Formula: C7H5Cl2NO2 | Molecular Weight: 206.02 g/mol
2-Amino-3,6-dichlorbenzoesyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og finder også anvendelse i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-3,6-dichlorbenzoesyre bruges som et farmaceutisk mellemprodukt og finder også anvendelse
i kemisk forskning.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, syrer, baser og natriumhypochlorit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3032-32-4
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.02
MDL nummer MFCD00052390
InChI nøgle MMIREQFMYZQWLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 604542
IUPAC navn 2-amino-3,6-dichlorbenzoesyre
SMIL NC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt 150 °C til 154 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3266879
Synonym benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 206.03
Procent renhed 95%