Få mere at vide
2-amino-3,6-dichlorbenzoesyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313406
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313406 1 g 1g
11323406 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11313406 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L12850.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 3032-32-4 | Molekylformel: C7H5Cl2NO2 | Molekylvægt: 206,02 g/mol
2-amino-3,6-dichlorobenzoesyre bruges som farmaceutisk mellemprodukt og anvendes også i kemisk forskning.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
2-amino-3,6-dichlorobenzoesyre bruges som farmaceutisk mellemprodukt og anvendes også i kemisk forskning.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Inkompatibel med stærke oxiderende stoffer, syrer, baser og natriumhypoklorit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3032-32-4
Molekylær formel C7H5Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 206.02
MDL nummer MFCD00052390
InChI nøgle MMIREQFMYZQWLU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 604542
IUPAC navn 2-amino-3,6-dichlorbenzoesyre
SMIL NC1=C(Cl)C=CC(Cl)=C1C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt 150 °C til 154 °C
Mængde 1 g
Beilstein 3266879
Synonym benzoic acid, 2-amino-3,6-dichloro, 3,6-dichloroanthranilic acid, 2-amino-3,6-dichlorobenzoicacid, acmc-1afqi, 6-amino-2,5-dichlorobenzoic acid, benzoic acid,2-amino-3,6-dichloro, 2-azanyl-3,6-bis chloranyl benzoic acid
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 206.03
Procent renhed 95%