Få mere at vide
2-amino-3,5-dimethylbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397086
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397086 5 g 5g
11387086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07003.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 14438-32-5 | Molekylformel: C9H11NO2 | Molekylvægt: 165,192 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14438-32-5
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00017099
InChI nøgle GIMYRAQQQBFFFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethylanthranilic acid, 2-amino-3,5-dimethyl-benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dimethyl, pubchem4685, 3,5-dimethylanthranilic, acmc-1bqlm, intermediates-zcf02106, bidd:gt0362, 2-amino-3,5-dimethylbenzoicacid
PubChem CID 259834
IUPAC navn 2-amino-3,5-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1)C(=O)O)N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt 189 °C til 194 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1101785
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%