Få mere at vide
2-amino-3,5-dibrombenzoesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2697694
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
Artikelnummer. 10512282
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB01924EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 609-85-8
Molekylær formel C7H5Br2NO2
Molekylvægt (g/mol) 294.93
MDL nummer MFCD00017087
InChI nøgle WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
IUPAC navn 2-amino-3,5-dibrombenzoesyre
SMIL NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3, 5-dibromobenzoic acid
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 294.93
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk