Få mere at vide
2-amino-3,5-dibrombenzoesyre, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10392305
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10392305 25 g 25g
10512282 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10392305 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB01924EB
Kemiske identifikatorer
CAS 609-85-8
Molekylær formel C7H5Br2NO2
Molekylvægt (g/mol) 294.93
MDL nummer MFCD00017087
InChI nøgle WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
IUPAC navn 2-amino-3,5-dibrombenzoesyre
SMIL NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3, 5-dibromobenzoic acid
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Mængde 25 g
Formel vægt 294.93
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk