Få mere at vide
2-Amino-3,5-dibromobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11371907
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11371907 25 g 25g
11361907 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371907 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07419.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 609-85-8 | C7H5Br2NO2 | 294,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 609-85-8
Molekylær formel C7H5Br2NO2
Molekylvægt (g/mol) 294.93
MDL nummer MFCD00017087
InChI nøgle WNABMWFLKQEGCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromoanthranilic acid, 2-amino-3,5-dibromobenzoicacid, 3,5-dibromo-2-aminobenzoic acid, buttpark 89\07-50, 2-amino-3,5-dibromo-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-dibromo, acmc-20ahts, pubchem3720, 2-carboxy-4,6-dibromoaniline, ghl.pd_mitscher_leg0.1128
PubChem CID 219491
IUPAC navn 2-amino-3,5-dibrombenzoesyre
SMIL NC1=C(Br)C=C(Br)C=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-dibromobenzoic acid
Smeltepunkt 230 °C til 235 °C
Mængde 25 g
Beilstein 779291
Formel vægt 294.93
Procent renhed 98%