Få mere at vide
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde, 97%
Artikelnummer. 15432438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432438 1 g 1g
15442438 5 g 5g
15452438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56015.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50910-55-9 | C7H5Br2NO | 278.931 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50910-55-9
Molekylær formel C7H5Br2NO
Molekylvægt (g/mol) 278.931
MDL nummer MFCD00671100
InChI nøgle RCPAZWISSAVDEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,5-dibromo-benzaldehyde, 3,5-dibromoanthranilaldehyde, 3,5-dibromo-2-aminobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-amino-3,5-dibromo, pubchem8245, acmc-209kqx, bromhexine impurity b, ksc272a2l, 2-azanyl-3,5-bis bromanyl benzaldehyde, 2-amino-3,5-dibromobenzaldehyde
PubChem CID 688305
IUPAC navn 2-amino-3,5-dibrombenzaldehyd
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)N)C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Smeltepunkt 130°C to 135°C
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 278.93
Procent renhed 97%