Få mere at vide
2-Amino-3,5-dibromo-benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br2NO/c8-5-1-4(3-11)7(10)6(9)2-5/h1-3H,10H2 |
| Formel vægt | 276.8738 |
| Procent renhed | >95% |