Få mere at vide
2-Amino-3,4-dimethylbenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11496986
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496986 5 g 5g
11406996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496986 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25313.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 50419-58-4 | C9H11NO2 | 165,19 g/mol
2-Amino-3,4-dimethylbenzoesyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-3,4-dimethylbenzoesyre er et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50419-58-4
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00130041
InChI nøgle MUOBMUYSNYMSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-3,4-dimethyl-benzoic acid, 3,4-dimethylanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,4-dimethyl, pubchem4683, acmc-1aomr, ksc272a3h, 2-amino-3,4-dimethyl benzoic acid
PubChem CID 282450
IUPAC navn 2-amino-3,4-dimethylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(C(O)=O)C(N)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Smeltepunkt ∼176 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 165.19
Procent renhed ≥98%