Få mere at vide
2-amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30010432
Skift visning
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010432 50 mg
30009360 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010432 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA59384050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 241496-82-2
Molekylær formel C14 H10 Br N O3
Molekylvægt (g/mol) 320.14
IUPAC navn 2-amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoesyre
SMIL Nc1c(cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)benzoic Acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H10BrNO3/c15-9-6-4-8(5-7-9)13(17)10-2-1-3-11(12(10)16)14(18)19/h1-7H,16H2,(H,18,19)
Formel vægt 318.9844