Få mere at vide
2-Amino-2'-klor-5-nitrobenzophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-2'-chloro-5-nitrobenzophenone |
| Smeltepunkt | 119 °C til 123 °C |
| Farve | Gul |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2814216 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 276.68 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |